missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhodopsin Antibody (A531), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148028 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148028

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP225159CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rhodopsin Monoclonal antibody specifically detects Rhodopsin in Bovine,Equine,Human,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rhodopsin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon A531
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Whole purified bovine Rhodopsin [UniProt# P02699]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Phospho Specific, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6010
Especies diana Bovine, Equine, Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.