Learn More
Ácido rodizónico, sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428870 5 g Frasco de vidrio 5 g
11984861 25 g Frasco de vidrio 25 g
15119183 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10428870
Marca: Thermo Scientific Acros 132340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 523-21-7 | C6Na2O6 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-21-7
Fórmula molecular C6Na2O6
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00001650
Clave InChI SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
PubChem CID 68225
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodizonic acid, disodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Color Gris verdoso a Verde
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 08,536
Índice Merck 15,8799
Información de solubilidad (0.2% in water) Clear
Nombre IUPAC disodio;3,4,5,6-tetraoxociclohexeno-1,2-diolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (0.2% aq. soln.) clear