Learn More
Alambre de rodio, 0,5 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
30 cm
50 cm
7.50 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415985 7.5 cm 7.50 cm
15425985 10 cm 10 cm
15435985 30 cm 30 cm
15445985 50 cm 50 cm
15455985 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15415985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011576.BR
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 7.5 cm
Peso ≈2.44g/m
Formulario Alambre, ≈2,44g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%