Learn More
Polvo de rodio, malla - 60, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
15455995 0.5 g 0.50 g
15481007 1 g 1 g
2 options
Product Code. 15455995
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012072.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodium powder
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.95%