Learn More
Óxido de rodio(IV), Rh 75,2-77,4 %
Código de producto. 15492817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15492817 1 g 1 g
15402827 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15492817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047002.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12137-27-8
Fórmula molecular O2Rh
Peso molecular (g/mol) 134.904
Número MDL MFCD00016312
Clave InChI KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
Nombre IUPAC dioxorodio
SMILES O=[Rh]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(IV) oxide
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is insoluble in aqua regia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic