Learn More
Óxido de rodio(IV), Rh 75,2-77,4 %
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(IV) oxide |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | It is insoluble in aqua regia. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.9 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 75.2 to 77.4% |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |