Learn More
Óxido de rodio(III) pentahidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 59 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367497 0.25 g 0.25 g
11377497 1 g 1 g
11387497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012667.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39373-27-8 | H10O8Rh2 | 343.883 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39373-27-8
Fórmula molecular H10O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 343.883
Número MDL MFCD00149843
Clave InChI XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
PubChem CID 45073257
Nombre IUPAC oxo(oxorodiooxi)rodio;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) oxide pentahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water and aqua regia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.88 (253.81 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 59% min.