Learn More
Óxido de rodio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Rh 80,6 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341858 0.5 g 0.50 g
11351858 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011814.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12036-35-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-35-0
Número MDL MFCD00011205
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) oxide
Punto de fusión 1100°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Negro a gris
Forma física Polvo
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 80.6% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.20 g/mL