Learn More
Yoduro de rodio(III), 99,9 % (base metálica), Rh 20,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351648 0.25 g 0.25 g
11341648 1 g 1 g
11361648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011029.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15492-38-3
Fórmula molecular I3Rh
Peso molecular (g/mol) 483.62
Número MDL MFCD00016311
Clave InChI KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC rhodium(3+) triiodide
SMILES [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) iodide
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 20.8% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic