Learn More
Cloruro de rodio(III) hidrato, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10037849 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10803781 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10037849
Marca: Thermo Scientific Acros 437092500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20765-98-4
Fórmula molecular Cl3Rh
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00149839
Clave InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de rodio (3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 37.0 to 43% (Rh)
Fórmula lineal RHCl3·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.