Learn More
Bromuro de rodio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) bromide hydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.62 (Anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |