Learn More
Acetato de rodio(II) dímero, dihidrato, aprox. 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41399 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062580 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10402781 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197612500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29998-99-0
Fórmula molecular C8H16O10Rh2
Peso molecular (g/mol) 478.02
Número MDL MFCD00149212
Sinónimo Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Nombre de nota ca 43% Rh
Color Verde
Forma física Polvo fino
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.02
Porcentaje de pureza ∼43% (Rh)