Learn More
Rodio, 5 % en polvo de alúmina, reducido, Alfa Aesar™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodium |
| Color | Negro |
| Aspecto | Black powder |
| Cantidad | 2 g |
| Formulario | Polvo |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |