Learn More
Rodio, 5 % en polvo de alúmina, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487627 5 g 5 g
15497627 25 g 25 g
15407637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36201.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rodio es un reactivo útil para la conversación de nitrilos a aminas primarias y la hidrogenación de anillos aromáticos, piridinas, aldehídos y azúcares. También se utiliza para la reducción de oximas a aminas y para la reducción de nitrobenceno a fenilhidroxilamina utilizando hidrato de hidracina como fuente de hidrógeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con materiales orgánicos y sustancias inflamables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium
Nombre de nota 5% on alumina powder, C301099-5
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.