Learn More
Invitrogen™ Rhodamine Red™-X, Succinimidyl Ester, 5-isomer
Descripción
El Rhodamine Red™-X, succinimidilo éster aminorreactivo puede utilizarse para crear bioconjugados de fluorescencia roja con un máximo de excitación/emisión ∼560/580 nm. Este colorante reactivo contiene un espaciador de aminohexanoílo de siete átomos ('X') adicional entre el fluoróforo y el grupo de ésteres de succinimidilo. Este espaciador ayuda a separar el fluoróforo de su punto de fijación y reduce potencialmente la interacción del fluoróforo con la biomolécula a la que se conjuga.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Éster de succinimidilo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Rhodamine Red™ |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | Rhodamine Red |
| Emisión | 580 |
| Mostrar más |