Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 6G, 99 %, puro, grado láser
Código de producto. p-4838027 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 MG
10732792 500 mg 500 MG
10657381 1 g 1 g
11956931 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10732792
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419025000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 989-38-8
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.017
Número MDL MFCD00012665
Clave InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; hidro; cloruro
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G
Punto de fusión 290.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 6G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.