Learn More
MedChemExpress Rhodamine 110
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 366.8 g/mol |
| CAS | 13558-31-1 |
| Sinónimo | Rhodamine 110 chloride ∣ RH110 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?