Learn More
Thermo Scientific™ Rhod-3 Calcium Imaging Kit
Descripción
El novedoso kit Rhod-3 Calcium Imaging Kit está diseñado para obtener imágenes de células vivas de señalización de calcio citosólico en combinación con colorantes o proteínas verdes fluorescentes. El colorante rojo fluorescente Rhod-3 AM suministrado en el Rhod-3 Calcium Imaging Kit ofrece mejoras significativas con respecto a los colorantes de detección de CA2+ existentes. Se ha reducido la absorción en orgánulos, lo que se traduce en una mejor localización citosólica. Además, Rhod-3 AM exhibe un gran aumento en la emisión de fluorescencia al unirse al calcio, lo que lo hace más sensible que otros colorantes de calcio rojos fluorescentes.
En comparación con los colorantes de calcio rojos existentes, Rhod-3 AM muestra un gran aumento (>2,5 veces) en fluorescencia al unir CA2+ y muy baja fluorescencia en reposo (sin unión CA2+).
La emisión estrecha permite la detección simultánea con GFP u otros colorantes.
Localización citosólica mejorada para una mejor detección de los transitorios citosólicos
Para facilitar la carga celular, el kit de obtención de imágenes de calcio Rhod-3 contiene concentrado PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, reduciendo así los efectos negativos de sustituir el medio o cargar medios sin suero.
Una forma patentada, soluble en agua de probenecid (que se utiliza habitualmente para inhibir el transporte celular y por lo tanto reduce la señal de línea de base) también se suministra con el kit Rhod-3 Calcium Imaging Kit.
Los indicadores de calcio son herramientas importantes en la transducción de señales y el cribaje farmacológico basado en células. En células y tejidos con autofluorescencia azul o verde, los indicadores de calcio de longitud de onda larga (es decir, desplazamiento rojo) proporcionan un medio para evitar esta autofluorescencia superpuesta. Además, los colorantes de calcio de desplazamiento rojo son adecuados para experimentos de obtención de imágenes de calcio multiplexados con proteína verde fluorescente (GFP) u otros colorantes fluorescentes verdes.
El colorante Rhod-3 AM (incluido en el Rhod-3 Calcium Imaging Kit) es un colorante de calcio a base de rodamina con desplazamiento rojo mejorado con un grupo de éster AM enlazado. Una vez dentro de la célula, las esterasas intracelulares cortan el grupo AM, atrapando el colorante en la célula y convirtiéndolo en fluorescente. A medida que el calcio se une, aumenta la intensidad de fluorescencia del colorante. Las propiedades espectrales de Rhod-3 AM (ex/em = ∼560/600 nm) y la fuerte fluorescencia sobre la unión al calcio proporcionan una excelente ventana de señal y la convierten en nuestro colorante de calcio rojo más brillante. Además, Rhod-3 AM muestra una distribución citosólica más uniforme y una señal mejorada en comparación con los colorantes de calcio rojos existentes, como el Rhod-2.
Para facilitar la carga celular, el kit de obtención de imágenes de calcio Rhod-3 contiene concentrado PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, reduciendo así los efectos negativos de sustituir el medio o cargar medios sin suero.
Una forma patentada, soluble en agua de probenecid (que se utiliza habitualmente para inhibir el transporte celular y por lo tanto reduce la señal de línea de base) también se suministra con el kit Rhod-3 Calcium Imaging Kit.
Los indicadores de calcio son herramientas importantes en la transducción de señales y el cribaje farmacológico basado en células. En células y tejidos con autofluorescencia azul o verde, los indicadores de calcio de longitud de onda larga (es decir, desplazamiento rojo) proporcionan un medio para evitar esta autofluorescencia superpuesta. Además, los colorantes de calcio de desplazamiento rojo son adecuados para experimentos de obtención de imágenes de calcio multiplexados con proteína verde fluorescente (GFP) u otros colorantes fluorescentes verdes.
El colorante Rhod-3 AM (incluido en el Rhod-3 Calcium Imaging Kit) es un colorante de calcio a base de rodamina con desplazamiento rojo mejorado con un grupo de éster AM enlazado. Una vez dentro de la célula, las esterasas intracelulares cortan el grupo AM, atrapando el colorante en la célula y convirtiéndolo en fluorescente. A medida que el calcio se une, aumenta la intensidad de fluorescencia del colorante. Las propiedades espectrales de Rhod-3 AM (ex/em = ∼560/600 nm) y la fuerte fluorescencia sobre la unión al calcio proporcionan una excelente ventana de señal y la convierten en nuestro colorante de calcio rojo más brillante. Además, Rhod-3 AM muestra una distribución citosólica más uniforme y una señal mejorada en comparación con los colorantes de calcio rojos existentes, como el Rhod-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene suficientes reactivos para la tinción de 50 cubreobjetos según el protocolo proporcionado. Almacenar a 20 °C, desecado y protegido de la luz. Cuando se almacena según las indicaciones, el kit es estable durante 1 año. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de calcio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinte |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Emission | Visible |
| Formulario | Liofilizado |
| Modificación | No modificado, no modificado |
| Mostrar más |