Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de uso diagnóstico RHK4B 432 x 3 ml
Centrifugue tubos clínicos y soportes para RIA con este rotor basculante para uso diagnóstico. Disponibilidad de insertos y bandejas de nailon para una mayor flexibilidad de la capacidad.
Descripción
Descripción
Centrifugue los tubos clínicos y los soportes para RIA con el rotor basculante de uso diagnóstico Thermo Scientific™ RHK4B 432 x 3 ml. Disponibilidad de insertos y bandejas de nailon para una mayor flexibilidad de la capacidad.
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178255) y los componentes. Vasos rectangulares para RIA (conjunto de 2) 11174023 y Bandeja para utilizar con las gradillas LKB (conjunto de 2 x 15) 11178801, disponibles por separado. Para insertos de nailon (conjunto de 2) indique 11179472. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante comercial.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific KR 4i