missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhesus Macaque TNF-alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18159260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18159260 500 μg 500 microgramos
18733019 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159260

Marca: R&D Systems MAB10702

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Rhesus Macaque samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF-alpha
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 182312
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P48094
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Símbolos de los genes TNF
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant rhesus macaque TNF-alpha Val77-Leu233 Accession # P48094
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Especificidad de la prueba Detects rhesus macaque TNF-alpha in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) EDA, rmFas Ligand, rmOX40, rcrTNF-alpha , rhTNF-alpha , rmTNF-alpha , rpTNF-alpha , rrTNF-alpha , rmTRAIL, or rmTWEAK.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rhesus Macaque
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.