Learn More
Thermo Scientific™ Estatores Rheodyne™
Código de producto. 10353055 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Inyectores Rheodyne 7410/7413
Inyectores Rheodyne modelos 7000/7010/7030/7040/7125
Inyectores Rheodyne modelos 7010-087/7125-081
Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066
Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126
Modelos de inyectores Rheodyne 7725
Modelos de inyectores Rheodyne 9010/9030/9125
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10353055 Modelos de inyectores Rheodyne 9010/9030/9125 cada uno
10056264 Inyectores Rheodyne modelos 7000/7010/7030/7040/7125 cada uno
10775126 Inyectores Rheodyne modelos 7010-087/7125-081 cada uno
10179324 Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066 cada uno
10698795 Inyectores Rheodyne 7410/7413 cada uno
10795526 Modelos de inyectores Rheodyne 7725 cada uno
10713406 Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126 cada uno
7 options
Código de producto. 10353055
Marca: Thermo Scientific™ 9125043
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos estátores Thermo Scientific Rheodyne para sus inyectores de muestras Rheodyne.
Utilice los estatores Thermo Scientific™ Rheodyne™ con los populares modelos de inyectores Rheodyne utilizados en los sistemas HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estatores
Descripción Para Rheodyne 9010/9030/9125
Para utilizar con (equipo) Modelos de inyectores Rheodyne 9010/9030/9125
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.