Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Código de producto. 10620184
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μL
500 μl
1 mL
5 mL
Para utilizar con (equipo):
Inyector Rheodyne modelo 8125
Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125
Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725
Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i
Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm y 0,2 mm
0.25 mm
1,0 mm
Förpackningsstorlek
1 PCS
cada uno
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10620184
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 7755023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo Bucle de muestras
Descripción Para Rheodyne 7725/7725 i; 50 uL; diámetro interior de 0,51 mm
Para utilizar con (equipo) Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i
Diámetro interior (imperial) 0.020 in.
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Volumen (métrico) 50 μl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.