Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Código de producto. 10466113
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μL
500 μl
1 mL
5 mL
Para utilizar con (equipo):
Inyector Rheodyne modelo 8125
Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125
Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725
Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i
Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm y 0,2 mm
0.25 mm
1,0 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) unitSize
10466113 20 μl Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i 0,30 mm cada uno
10455163 5 μl Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,18 mm cada uno
10621334 10 μl Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,30 mm cada uno
10100563 100 μl Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,51 mm cada uno
10776524 200 μL Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,76 mm cada uno
10682864 500 μl Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,76 mm cada uno
10465173 5 mL Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 1,0 mm 1 PCS
10344473 2 μl Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i 0,8 mm, 0,5 mm y 0,2 mm cada uno
10794794 5 μl Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i 0,18 mm cada uno
10766714 10 μl Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i 0,30 mm cada uno
10620184 50 μl Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i 0,51 mm cada uno
10408104 5 μl Inyector Rheodyne modelo 8125 0,20 mm cada uno
10678715 10 μl Inyector Rheodyne modelo 8125 0,20 mm cada uno
10575625 20 μl Inyector Rheodyne modelo 8125 0.25 mm cada uno
10147854 50 μl Inyector Rheodyne modelo 8125 0,30 mm cada uno
10269364 5 μl Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i 0,18 mm cada uno
10219324 10 μl Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i 0,25 mm cada uno
10555615 20 μl Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i 0,25 mm cada uno
10311255 50 μl Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i 0,51 mm cada uno
10229414 100 μl Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 0,51 mm cada uno
10651396 200 μL Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 0,51 mm cada uno
10774057 500 μl Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 0,76 mm cada uno
10321255 1 mL Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 0,76 mm cada uno
10600636 5 mL Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 0,76 mm cada uno
10582075 50 μl Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 0,51 mm cada uno
25 options
Código de producto. 10466113
Marca: Thermo Scientific™ 7755022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Descripción Para Rheodyne 7725/7725 i; 20 µl; 0,30 mm de diámetro interior
Para utilizar con (equipo) Modelos del inyector Rheodyne 7725/7725i
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro interior (métrico) 0,30 mm
Volumen (métrico) 20 μl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.