Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Descripción
Los bucles de muestras Rheodyne Thermo Scientific™ se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bucle de muestras |
| Descripción | Para Rheodyne 9725/9725 i; 5 µl; 0,18 mm de diámetro interior |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.