Learn More
Thermo Scientific™ Cierres herméticos de repuesto del rotor Rheodyne™ para inyectores
Código de producto. 10576005 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Inyector Rheodyne modelo 7030
Inyector Rheodyne modelo 8125
Modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040/7067
Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066
Modelos de inyector Rheodyne 7125/7126
Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126
Para los modelos de inyector Rheodyne 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Para modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040
Para modelos de inyector Rheodyne 7060/7066/9060
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Material:
ETFE
PEEK
Vespel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material unitSize
10576005 Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066 Vespel cada uno
10290285 Para los modelos de inyector Rheodyne 3725/3725i/3725-038/3725i-038 PEEK cada uno
10161263 Modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040/7067 Vespel cada uno
10445163 Para modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040 ETFE cada uno
10671296 Inyector Rheodyne modelo 7030 Vespel cada uno
10648705 Para modelos de inyector Rheodyne 7060/7066/9060 ETFE cada uno
10150893 Modelos de inyector Rheodyne 7125/7126 Vespel cada uno
10269514 Modelos de inyector Rheodyne 7125/7126 ETFE cada uno
10427534 Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126 Vespel cada uno
10510126 Inyector Rheodyne modelo 8125 ETFE cada uno
10179464 Rheodyne 9010 ETFE cada uno
10280845 Rheodyne 9125 ETFE cada uno
12 options
Código de producto. 10576005
Marca: Thermo Scientific™ 7060070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el rendimiento de los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para HPLC con estos cierres de rotor de repuesto.
Utilice los cierres de repuesto del rotor para inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para mantener el rendimiento de los inyectores de muestras Rheodyne para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Estos sellos son apropiados para los conocidos modelos de inyectores Rheodyne y están disponibles en Vespel, PEEK o EFTE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Junta del rotor de repuesto de vespel
Material Vespel
Descripción 7060-070
Para utilizar con (equipo) Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.