Learn More
Thermo Scientific™ Cierres herméticos de repuesto del rotor Rheodyne™ para inyectores
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los cierres de repuesto del rotor para inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para mantener el rendimiento de los inyectores de muestras Rheodyne para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Estos sellos son apropiados para los conocidos modelos de inyectores Rheodyne y están disponibles en Vespel, PEEK o EFTE.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta del rotor de repuesto de vespel |
| Material | Vespel |
| Descripción | 8125-038 |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.