Learn More
Thermo Scientific™ Cierres herméticos de repuesto del rotor Rheodyne™ para inyectores
Código de producto. 10290285 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Inyector Rheodyne modelo 7030
Inyector Rheodyne modelo 8125
Modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040/7067
Modelos de inyector Rheodyne 7060/7066
Modelos de inyector Rheodyne 7125/7126
Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126
Para los modelos de inyector Rheodyne 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Para modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040
Para modelos de inyector Rheodyne 7060/7066/9060
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Material:
ETFE
PEEK
Vespel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10290285
Marca: Thermo Scientific™ 3725018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el rendimiento de los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para HPLC con estos cierres de rotor de repuesto.
Utilice los cierres de repuesto del rotor para inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para mantener el rendimiento de los inyectores de muestras Rheodyne para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Estos sellos son apropiados para los conocidos modelos de inyectores Rheodyne y están disponibles en Vespel, PEEK o EFTE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cierres de rotor de repuesto PEEK
Material PEEK
Descripción 3725-018
Para utilizar con (equipo) Para los modelos de inyector Rheodyne 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.