Learn More
Thermo Scientific™ Inyector dispersión de baja dispersión Rheodyne™ 8125
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice inyecciones muy exactas y precisas para columnas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de 1 y 2 mm con el inyector de microescala de baja dispersión Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125. Este inyector de modo dual puede utilizarse para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad. Un interruptor de detección de posición integrado proporciona una señal de arranque reproducible. Adecuado para su uso con bucles de muestras de 5 a 50 μl
- Se puede utilizar para llenado parcial sin desperdicio de muestra o llenado completo para una mejor reproducibilidad
- El interruptor de detección de posición proporciona una señal de arranque reproducible
- Adecuado para su uso con bucles de muestras de 5 a 50 μl
Incluye:
Bucle de muestras de 5 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Modo | Modo dual |
| Volumen de la muestra (métrico) | 0,1 μl a 5 μl |
| Descripción | Modo dual; estator de acero inoxidable; microescala de baja dispersión; interruptor de sensor de posiciones |
| Para utilizar con (equipo) | HPLC |
| Tipo | Inyector de baja dispersión |
| No. of Ports | 6 puertos |
| Material de estátor | Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.