Learn More
Óxido de renio(VII), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15422347 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15422347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045538.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1314-68-7 | O7Re2 | 484.407 g/mol
Rhenium(VII) oxide is a precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is also used as a catalyst for hemiacetal substitution and as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-68-7
Fórmula molecular O7Re2
Peso molecular (g/mol) 484.407
Número MDL MFCD00011199
Clave InChI NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
PubChem CID 123106
Nombre IUPAC trioxo(trioxoreniooxi)renio
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C
Nombre del producto químico o material Rhenium(VII) oxide
Punto de fusión 297°C
Color Amarillo
Forma física Cristalino, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.4
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 6.103