Learn More
Óxido de renio(VII), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11308438 2 g 2 g
11398428 10 g 10 g
11388428 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11308438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040468.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Como catalizador para las reacciones de oxidación/reducción
As a catalyst for oxidation/reduction reactionsRhenium(VII) oxide acts as a precursor to methylrhenium trioxide, organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is used as a reagent for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes and amides, oxidative cyclizations, alkene metathesis and formation of bisperoxyacetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-68-7
Fórmula molecular O7Re2
Peso molecular (g/mol) 484.407
Número MDL MFCD00011199
Clave InChI NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
PubChem CID 123106
Nombre IUPAC trioxo(trioxoreniooxi)renio
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C
Nombre del producto químico o material Rhenium(VII) oxide
Punto de fusión 297°C
Color Verde a amarillo
Forma física Cristalino, en ampolla bajo argón
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Re2O7
Número UN UN3085
Índice Merck 14,8178
Información de solubilidad Dissolves in water to form HReO4; Soluble in alkalis and acids; Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 6.103 g/mL