Learn More
Cloruro de renio(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11329428 2 g 2 g
11319428 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11329428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043294.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13596-35-5 | Cl5Re | 363.457 g/mol
A starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium. It is a laboratory reagent that can be used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13596-35-5
Fórmula molecular Cl5Re
Peso molecular (g/mol) 363.457
Número MDL MFCD00011197
Clave InChI XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo rhenium pentachloride, rhenium v chloride, rhenium chloride recl5, recl5, rhenium 5+ pentachloride, acmc-209c4t
PubChem CID 83602
Nombre IUPAC pentaclororrenio
SMILES Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium (V) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo de malla -40
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.47
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive