Learn More
Solución estándar de renio, para AAS, 1 mg/ml Re en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhenium standard solution |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 13598-65-7, 7732-18-5 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | H4NO4Re |
| Concentración | 997 to 1003 μg/mL of Re (4+) in water (20°C) |
| Número MDL | MFCD00012377 |
| Color | Incolora |
| Solubilidad | Solubilidad en agua: miscible. |
| Clave InChI | XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |