Learn More
Lámina de renio, 0,025 mm de grosor, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11391398 25 x 25 mm 25 mm
11365769 50 x 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11391398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010307.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 3,29 g/25 x 25 mm; sólido en varias formas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor