Learn More
Renio, 1 % en esferas de alúmina de 2,5 mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Unit Size:
250 g
Product Code. Cantidad unitSize
15472827 250 g 250 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15472827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047023.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhenium
Nombre de nota 1% on alumina spheres, 2.5mm alumina spheres
CAS 7440-15-5
Forma física Esferas
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Re
Número MDL MFCD00011195
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Re]
Nombre IUPAC renio
Peso molecular (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882