Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™
Código de producto. 11919234 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Empalme de repuesto
Juego de conexiones extralargas
Juego de conexiones, cortas
Juego de conexiones, longitud estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
11919234 Juego de conexiones, longitud estándar paquete de 5
11909234 Empalme de repuesto paquete de 5
10669865 Juego de conexiones, cortas paquete de 5
11959214 Juego de conexiones extralargas paquete de 5
4 options
Código de producto. 11919234
Marca: Thermo Scientific™ 6000054
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
  • La parte posterior ranurada del empalme se aprieta en el tubo mediante la superficie cónica de la tuerca correspondiente.
  • Se puede utilizar en tubos de metal o plástico de 1,5875 mm (0,0625 pulg.) de forma fiable hasta 5000 psi
  • Empalme y tuerca reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Juego de conexiones, longitud estándar
Descripción Juego de conexiones estándar de 1,5875 mm (0,0625 pulg.); 5/pack
Para utilizar con (equipo) Tubos de PEEK
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.