Descripción
Garantice unas uniones de alta presión fiables con las conexiones de alta presión Thermo Scientific™ RheFlex™. Estas conexiones están mecanizadas con precisión a partir de acero inoxidable 316 para estar libres de impurezas y rebabas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego de conexiones RheFlex SST de 10-32, 1/16 |
| Descripción | Juego de conexiones cortas de 10-32, 1/16 in |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de LC |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 10/paq. |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.