Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de alta presión RheFlex™
Código de producto. 10016844 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Conjunto de conectores cortos de alta presión
Conjunto de conectores de alta presión extralargos
Conjunto de conectores de alta presión largos
Empalme RheFlex SST 1,5875 mm (0,0625 pulg.)
Empalme de 1,59 mm (1/16 in)de alta presión
Juego de conexiones RheFlex SST de 10-32, 1/16
Cantidad:
10/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Tipo Cantidad unitSize
10016844 Conjunto de conectores cortos de alta presión 5/paq. paquete de 5
10650816 Empalme RheFlex SST 1,5875 mm (0,0625 pulg.) 5/paq. paquete de 5
10249704 Conjunto de conectores de alta presión largos 5/paq. paquete de 5
11567701 Conjunto de conectores de alta presión extralargos 5/paq. paquete de 5
11577701 Juego de conexiones RheFlex SST de 10-32, 1/16 10/paq. paquete de 10
10299594 Empalme de 1,59 mm (1/16 in)de alta presión 10/paq. paquete de 10
10269264 Conjunto de conectores de alta presión largos 10/paq. paquete de 10
10197704 Conjunto de conectores de alta presión extralargos 10/paq. paquete de 10
8 options
Código de producto. 10016844
Marca: Thermo Scientific™ 6000109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice uniones de alta presión fiables con las conexiones de alta presión Thermo Scientific™ RheFlex™.
Garantice unas uniones de alta presión fiables con las conexiones de alta presión Thermo Scientific™ RheFlex™. Estas conexiones están mecanizadas con precisión a partir de acero inoxidable 316 para estar libres de impurezas y rebabas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto de conectores cortos de alta presión
Descripción Conectores estándar SS; 1,5875 mm (0,0625 pulg.)
Para utilizar con (equipo) Columnas para LC
Material Acero inoxidable
Cantidad 5/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.