missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RHEB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA528860

Código de producto. 13482977

  • 530.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (99%), Zebrafish (90%), Xenopus laevis (91%), Pig (99%), Sheep (99%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Rheb encodes a member of the small GTPase superfamily and encodes a lipid-anchored, cell membrane protein with five repeats of the RAS-related GTP-binding region. This protein is vital in regulation of growth and cell cycle progression due to its role in the insulin/TOR/S6K signaling pathway. The protein has GTPase activity and shuttles between a GDP-bound form and a GTP-bound form, and farnesylation of the protein is required for this activity. Three pseudogenes have been mapped, two on chromosome 10 and one on chromosome 22.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

RHEB
Polyclonal
Unconjugated
RHEB
GTP-binding protein Rheb; Ras homolog enriched in brain; Ras homolog enriched in brain 2; RAS-homolog enriched in brain; RHEB; Rheb1; RHEB2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6009
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q15382
RHEB
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Rheb. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado