missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHEB Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2F9H8, Proteintech

Código de producto. 16808855 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16808855 20 μL 20 microlitros
16898845 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16808855 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 667141IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rheb encodes a member of the small GTPase superfamily and encodes a lipid-anchored, cell membrane protein with five repeats of the RAS-related GTP-binding region. This protein is vital in regulation of growth and cell cycle progression due to its role in the insulin/TOR/S6K signaling pathway. The protein has GTPase activity and shuttles between a GDP-bound form and a GTP-bound form, and farnesylation of the protein is required for this activity. Three pseudogenes have been mapped, two on chromosome 10 and one on chromosome 22.

Especificaciones

Antígeno RHEB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F9H8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RHEB
N.º de referencia del gen Q15382, Q921J2
Alias de gen GTP binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain, RHEB, RHEB2
Símbolos de los genes RHEB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RHEB Fusion Protein Ag8887
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19744, 6009
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.