Learn More
RHAG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Especificaciones
| Antígeno | RHAG |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18630357
|
Novus Biologicals
NBP2-49180-25ul |
25 μL |
415.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18609807
|
Novus Biologicals
NBP2-49180 |
0.1 mL |
624.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RHAG Polyclonal antibody specifically detects RHAG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| RHAG | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ammonium transporter Rh type A, CD241, CD241 antigen, Erythrocyte membrane glycoprotein Rh50, Erythrocyte plasma membrane 50 kDa glycoprotein, Rh family type A glycoprotein, Rh type A glycoprotein, RH50, Rh50A, RH50ARh50, Rh50GP, Rh-associated glycoprotein, Rhesus associated polypeptide, 50-KD, Rhesus blood group family type A glycoprotein, Rhesus blood group-associated ammonia channel, Rhesus blood group-associated glycoproteinRH2, SLC42A1 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ETDQTVLEQLNITKPTDMGIFFELYP | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 6005 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |