Learn More
Alfa Aesar™ [Rh COD (rac)-Binap]BF4, Rh 11.2%
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [Rh COD (rac)-Binap]BF4 |
| CAS | 439801-50-0 |
| Notas del porcentaje del ensayo | Rh 11.2% |
| Fórmula molecular | C52H44BF4P2Rh- |
| Número MDL | MFCD16294975 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | r-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod r-binap bf4, rh cod rac-binap bf4, rh cod s-binap bf4, rh cod r-binap bf4, rh, rh cod rac-binap bf4, rh, rh cod s-binap bf4, rh, inverted exclamation marka-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate |
| Clave InChI | NXRNGSUCQWUDOA-ONEVTFJLSA-N |
| SMILES | [B-](F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.[Rh] |
| Nombre IUPAC | (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane;rhodium;tetrafluoroborate |
| Mostrar más |