Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200098610
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16485346
Marca: Medchem Express HY111498
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RGX-104 hydrochloride
CAS 610318-03-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H34Cl2F3NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 632.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.54
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.