missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGS17 Monoclonal Antibody (OTI8G4), TrueMAB™, OriGene
Descripción
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling family. This protein contains a conserved, 120 amino acid motif called the RGS domain and a cysteine-rich region. The protein attenuates the signaling activity of G-proteins by binding to activated, GTP-bound G alpha subunits and acting as a GTPase activating protein (GAP), increasing the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RGS17 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI8G4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RGS17 |
| N.º de referencia del gen | Q9UGC6 |
| Alias de gen | RGS-17, RGSZ2, hRGS17 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?