Learn More
RGS17 Monoclonal Antibody (OTI8G4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17595194
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17595194 30 μL 30 microlitros
17575194 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17595194
Marca: Origene Technologies TA811301S
Mouse Monoclonal Antibody
RGS17 Monoclonal antibody specifically detects RGS17 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno RGS17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PYGM
N.º de referencia del gen P09812, P11217, Q9WUB3
Alias de gen 6430507P11Rik; hRGS17; regulator of G-protein signaling 17; regulator of G-protein signaling Z2; regulator of Gz-selective protein signaling 2; Rgs17; RGS-17; Rgsz2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 698-842 of human PYGM produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19309, 24701, 5837
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1