missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RGS17 Monoclonal Antibody (OTI6G3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15917034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15917034 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15917034

Marca: Invitrogen™ MA527441

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RGS17 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling family. This protein contains a conserved, 120 amino acid motif called the RGS domain and a cysteine-rich region. The protein attenuates the signaling activity of G-proteins by binding to activated, GTP-bound G alpha subunits and acting as a GTPase activating protein (GAP), increasing the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RGS17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RGS17
N.º de referencia del gen Q9UGC6
Alias de gen 6430507P11Rik; hRGS17; regulator of G-protein signaling 17; regulator of G-protein signaling Z2; regulator of Gz-selective protein signaling 2; Rgs17; RGS-17; Rgsz2
Símbolos de los genes RGS17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of RGS17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26575
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.