missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGL2 Monoclonal Antibody (OTI9H3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17559603
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17559603 30 μL 30 microlitros
17539603 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17559603 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808397S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RGL2 Monoclonal antibody specifically detects RGL2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RGL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9H3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RGL2
N.º de referencia del gen O15211
Alias de gen GDS-related protein; HKE1.5; KE1.5; RAB2L; ral guanine nucleotide dissociation stimulator like 2; ral guanine nucleotide dissociation stimulator,-like 2; ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 2; RalGDS-like 2; ralGDS-like factor; Ras-associated protein RAB2L; Rgl2; Rgt2; Rlf
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 547-777 of human RGL2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5863
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.