missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGB-286638 free base, MedChemExpress

Código de producto. 16476578
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476578 10 mg 10 miligramos
16489147 5 mg 5 miligramos
16482667 50 mg 50 miligramos
16446786 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476578

Marca: Medchem Express HY15504A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively; also inhibits GSK-3β, TAK1, Jak2 and MEK1, with IC50s of 3, 5, 50, and 54 nM.

RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RGB-286638 free base
Forma física Solid
CAS 784210-88-4
Color Yellowish Green
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35N7O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 2.6 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NN1CCOCC1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C5=CC=C(CN6CCN(CCOC)CC6)C=C5)=NN3)=C2C4=O
Peso molecular (g/mol) 545.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.63
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.