Learn More
RG3039, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RG3039 |
| CAS | 1005504-62-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23Cl2N5O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | PF-06687859 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 432.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.