missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7087939 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16806743 20 μL 20 microlitros
16896733 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16806743

Marca: Proteintech 103851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon requires the accessory proteins proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication factor C (RFC). RFC, also named activator 1, is a protein complex consisting of five distinct subunits of 140, 40, 38, 37, and 36 kDa. This gene encodes the 36 kD subunit. This subunit can interact with the C-terminal region of PCNA. It forms a core complex with the 38 and 40 kDa subunits. The core complex possesses DNA-dependent ATPase activity, which was found to be stimulated by PCNA in an in vitro system. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.

Especificaciones

Antígeno RFC5
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RFC5
N.º de referencia del gen P40937, Q9D0F6
Alias de gen A1 36 kDa subunit, Activator 1 36 kDa subunit, Activator 1 subunit 5, Replication factor C subunit 5, RF C 36 kDa subunit, RFC36, RFC5
Símbolos de los genes RFC5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RFC5 Fusion Protein Ag0584
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 304528, 5985, 72151
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.