Learn More
RFC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | RFC4 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 0.5-2 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18678881
|
Novus Biologicals
NBP2-97936-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18671275
|
Novus Biologicals
NBP2-97936-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RFC4 Polyclonal antibody specifically detects RFC4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| RFC4 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, DNA Repair | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 5984 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 0.5-2 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, MGC27291, replication factor C (activator 1) 4, 37kDa, Replication factor C 37 kDa subunit, replication factor C subunit 4, RFC 37 kDa subunit, RF-C 37 kDa subunit, RFC37replication factor C (activator 1) 4 (37kD) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RFC4 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |